EHU011941
MISSION® esiRNA
targeting human CLPP
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CTCTTCCTGCAATCCGAGAGCAACAAGAAGCCCATCCACATGTACATCAACAGCCCTGGTGGTGTGGTGACCGCGGGCCTGGCCATCTACGACACGATGCAGTACATCCTCAACCCGATCTGCACCTGGTGCGTGGGCCAGGCCGCCAGCATGGGCTCCCTGCTTCTCGCCGCCGGCACCCCAGGCATGCGCCACTCGCTCCCCAACTCCCGTATCATGATCCACCAGCCCTCAGGAGGCGCCCGGGGCCAAGCCACAGACATTGCCATCCAGGCAGAGGAGATCATGAAGCTCAAGAAGCAGCTCTATAACATCTACGCCAAGCACACCAAACAGAGCCTGCAGGTGATCGAGTCCGCCATGGAGAGGGACCGCTACATGAGCCCCATGGAGGCCCAGGAGTTTGGCATCTTAGACAAGGTTCTGGTCCACCCTCCCCAGGACGGTGAGGATGAGCCCACGCTGGTGCAGAAGGAGCCTGTAGAAGCAGCGCCGGCAGCAGAACCTGTCCCAGCTAG
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CLPP(8192) , CLPP(8192)