E8031
Esmolol
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzenepropanoic acid methyl ester hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Punto di fusione
89.0-90.6 °C
Solubilità
H2O: 12 mg/mL
Ideatore
Baxter
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)CCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1
InChI
1S/C16H25NO4.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-21-15-7-4-13(5-8-15)6-9-16(19)20-3;/h4-5,7-8,12,14,17-18H,6,9-11H2,1-3H3;1H
GEKNCWBANDDJJL-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Articoli
β-Adrenoceptors are activated either by norepinephrine or epinephrine. Learn more about the role of β-adrenoceptors in protein expression, cell signaling, and metabolism research.