E0521
Anti-Estrogen Receptor (18-32) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 67 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
microarray: suitable
western blot: 1:3000 using MCF7 cultured cell line extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3