CWDS-IF560
ColorWheel® Antibody-Ready iFluor 560 Dye
for use with ColorWheel® Dye-ready Antibodies (Required, sold separately)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
ColorWheel®
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
flow cytometry: suitable
Fluorescenza
λex 560 nm; λem 571 nm
Compatibilità
for use with ColorWheel® Dye-ready Antibodies (Required, sold separately)
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
iFluor 560 succinimidyl ester is a fluorescent dye that has spectral properties comparable to Cy3B, but it displays much improved water solubility. It exhibits an excitation max at 560 nm and an emission max at 571 nm with an extinction coefficient of 120,000 cm-1 M-1. IFluor 560 can be used for covalent labeling of antibodies and detection by flow cytometry.
Applicazioni
Compatibilità
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)