CLS76619
Pyrex® pennyhead stopper
stopper joint: 9
Sinonimo/i:
glass stopper, glass stoppers, stoppers, Corning® 7660
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
glass
Giunto
joint: stopper9
Produttore/marchio commerciale
Corning 7661-9
Descrizione generale
Ground zone length indicates its greatest diameter (mm).
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)