CLS7246
Corning® non-treated 1536 well microplates
black, high base, w/o lid, non-sterile
Sinonimo/i:
1536 multiwell plates, 1536 well microplates, 1536 well microtiter plates, 1536 well plates
About This Item
polystyrene plate
square wells
Prodotti consigliati
Materiali
black
polystyrene plate
square wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
case of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7246
Misura
1536 wells
Volume pozzetto
12.5 μL
Volume di lavoro pozzetto
1-8 μL
Colore
black
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)