Documenti fondamentali
CLS710115
Pyrex® certified volumetric pipette, color-coded, Class A
green, volume 15.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Sinonimo/i:
Corning® pipette, CRT/SR, 15 mL, Corning® 7101, Corning® 7101
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
Materiali
borosilicate glass
green
Caratteristiche
class A
graduation
Confezionamento
pack of 2 ea
case of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7101-15
Campo di misura del volume
15.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Lunghezza
445 mm
Capacità
15.0 mL
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)