CLS70367160
Pyrex® Milk Dilution bottle with screw cap
capacity 160 mL, narrow mouth
Sinonimo/i:
Pyrex® glass bottles
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear bottle
narrow-mouth bottle
soda-lime glass bottle
square bottle
Caratteristiche
autoclavable
cap
soda lime glass
Confezionamento
pkg of 12 ea
case of 48 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 70367-160
Capacità
160 mL
diam. × alt.
44 mm × 150 mm
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)