CLS6783
Corning® LSE™ Digital Water Bath
capacity 6 L, AC/DC input 120 V AC
Sinonimo/i:
magnetic stirrer, magnetic stirrers, stirrers
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
120 V (AC)
Materiali
stainless steel
Produttore/marchio commerciale
Corning 6783
Parametri
ambient +5 and 99 °C temp. range
Capacità
6 L
Camera: largh × prof × alt
32 cm × 17 cm × 18 cm
Largh. × prof. × alt. esterne
38 cm × 29 cm × 23 cm, H: 33 cm with cover
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Compact design
- Stainless steel chamber and cover
- Powerful 500W heater programmed by LED digital controller
- Precise temperature control by hydraulic thermostat
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)