CLS480133
Corning® LSE™ dual block, for Corning LSE dual block digital dry baths
dual, block, 384 well PCR plates, 1/cs
Sinonimo/i:
equipment replacement accessory
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 2 x 96-well plates
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 480133
tecniche
PCR: suitable
Compatibilità
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, dual block only)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)