CLS4626
Corning® disposable aseptic transfer cap, microcarriers
leur fitting, sterile, weight 100 g
Sinonimo/i:
Corning cap
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
orange polypropylene cap (disposable)
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 4626
Dimens. tappo
45 mm
D.I. × D.E. × lungh. tubo
1/4 in. × 3/8 in. × 30 in., chemical resistant, heat sealable flexible
Peso
100 g
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)