CLS4510
Micropiastra a 384 pozzetti Corning®, a basso volume
High Binding surface treatment, black polystyrene, round bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
Sinonimo/i:
384 multiwell plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black bottom
black polystyrene
round bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
High Binding surface treatment
Confezionamento
pack of 10
case of 50
Produttore/marchio commerciale
Corning 4510
Volume pozzetto
35 μL
Pozzetti
384 wells , low volume
Volume d’esercizio
2-20 μL
Tipo di binding
high binding surface