Documenti fondamentali
CLS401435
Corning® PTFE-coated magnetic stir bar
L × O.D. 1 in. × 3/8 in.
Sinonimo/i:
Corning stirrer accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
Produttore/marchio commerciale
Corning 401435
Lungh. × D.E.
1 in. × 3/8 in.
Descrizione generale
These 2 x 3/8 inch (5.08 x 0.95 cm) Corning magnetic stir bars are Polytetrafluorethylene (PTFE)-coated for increased chemical resistance.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS401435-1EA4061825881119