Documenti fondamentali
CLS3725BC
Corning® 1536 well plate, white, FB, PS, NT
Sinonimo/i:
1536 multiwell plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
Materiali:
flat wells
polystyrene plate
square wells
white bottom
white wells
Misura:
1536 wells
Volume pozzetto:
12.5 μL
Volume di lavoro pozzetto:
1-8 μL
Materiali
flat wells
polystyrene plate
square wells
white bottom
white wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
Confezionamento
pack of 10 ea
case of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 3725BC
Disponibilità
available only in South Korea
Misura
1536 wells
Volume pozzetto
12.5 μL
Volume di lavoro pozzetto
1-8 μL
Colore
white
Tipo di binding
non-treated surface
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)