Documenti fondamentali
CLS356703
Corning® BioCoat Collagen I Microplate
well size 384 wells, flat bottom white wells
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiali
flat bottom white wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
pkg of 80 ea (4 packs of 80)
Produttore/marchio commerciale
Corning 356703
Misura
384 well
Dimensione pozzetto
384 wells
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Cell culture
Note legali
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)