CLS356469
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Culture Dish
diam. 100 mm, sterile
Sinonimo/i:
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pkg of 40 ea (4 packs )
Produttore/marchio commerciale
Corning 356469
Diametro
100 mm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1