Documenti fondamentali
CLS356259
Corning® Matrigel® Matrix -3D plate, Phenol Red-Free 96-well Black/Clear, with Lid
well size 96 wells, clear black wells, lid
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiali:
clear black wells
Dimensione pozzetto:
96 wells
Tipo di binding:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Caratteristiche:
lid
Materiali
clear black wells
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pkg of 1 ea (Individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 356259
Dimensione pozzetto
96 wells
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Cell culture
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)