CLS354638
Corning® Vented Screw Cap
for use with Falcon® 75cm Flasks, sterile
Sinonimo/i:
Vented Screw Cap
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Materiali
PE flask
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 100 ea (10 packs of 10)
Produttore/marchio commerciale
Corning 354638
Compatibilità
for use with Falcon® 75cm Flasks
Descrizione generale
Vented Screw Cap for Falcon® 75cm Flasks, Sterile, 10/Pack, 100/Case
Applicazioni
Cell Culture
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)