Documenti fondamentali
CLS354600
Corning® BioCoat Matrigel® Matrix Thin Layer Culture Dish
diam. 100 mm
Sinonimo/i:
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pkg of 10 ea (1 pack )
Produttore/marchio commerciale
Corning 354600
Diametro
100 mm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Cell culture
Note legali
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)