CLS354536
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Cell Culture Flask
capacity 25 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Sinonimo/i:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
rectangular flask
Caratteristiche
vented Cap
canted neck
Confezionamento
pkg of 10 ea (1 pack of 10)
Produttore/marchio commerciale
Corning 354536
Capacità
25 cm2
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)