Documenti fondamentali
CLS3542
Micropiastra a 384 pozzetti Corning®, a basso volume
black polystyrene, flat bottom, sterile, lid, pack of 50
Sinonimo/i:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali
black polystyrene
clear bottom
clear wells
flat bottom
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
pack of 50
Produttore/marchio commerciale
Corning 3542
Misura
384 well
Volume pozzetto
50 μL
Volume di lavoro pozzetto
5-40 μL
Pozzetti
384 wells , low volume
Compatibilità
suitable for (molecular, validated for the FLIPR reader)
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)