CLS354086
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine #1 German Glass Coverslip
size 12 mm, pkg of 80 ea (1 pack,Bulk Packed)
Sinonimo/i:
slides, coverslip
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Materiali
glass
Confezionamento
pkg of 80 ea (1 pack,Bulk Packed)
Produttore/marchio commerciale
Corning 354086
Misura
12 mm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Cell culture
Note legali
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS354086 | 4065270188373 |