CLS354017
Corning® Falcon® Sample Container Lid
for for 4.5 oz or 8 oz containers, sterile
Sinonimo/i:
Corning container
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Corning 354017
Raccordi
for for 4.5 oz or 8 oz containers
Applicazioni
Liquid Handling
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)