Documenti fondamentali
CLS354014
Corning® Falcon® Sample Container
capacity 110 mL, lid: no, sterile
Sinonimo/i:
Corning container
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali
polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
Produttore/marchio commerciale
Corning 354014
Capacità
110 mL
Applicazioni
Liquid Handling
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.