Documenti fondamentali
CLS353503
Corning® Falcon® Permeable Support Companion Plate
wells, 12, Tissue Culture (TC)-treated surface, lid, sterile
Sinonimo/i:
Permeable Support Companion Plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Sterilità:
sterile
Tipo di binding:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Caratteristiche:
lid
wells 12
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
wells 12
Confezionamento
case of 50 ea (Individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 353503
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Falcon® 12 Well Permeable Support Companion Plate with Lid, Tissue Culture-Treated, Polystyrene, , Sterile, Individually Packaged, 50/Case
Applicazioni
Cell Culture
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)