CLS352003
Corning® Falcon® Round Bottom Test Tubes
capacity 5 mL, cap, snap, sterile, individually wrapped, case of 500
Sinonimo/i:
culture tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Materiali
round polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap snap
individually wrapped
Confezionamento
case of 500
Produttore/marchio commerciale
Corning 352003
Capacità
5 mL
Applicazioni
Liquid Handling
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)