CLS3397
Corning® HTS Transwell®-24 well permeable supports
HTS Transwell-24 units with 0.4 μm pore polycarbonate membrane and 6.5 mm inserts, TC-treated, sterile, 12/cs
Sinonimo/i:
corning transwell, transwell corning
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
round wells
Descrizione
12 HTS Transwell-24 units loaded into twelve 24 well plates
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
plate format: 24 wells
Confezionamento
case of 12
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
Corning 3397
Dimens. inserto
0.1 mL
Spessore membrana
10 μm
Misura
24 wells
Area superficiale
0.33 cm2 , cell growth area
Volume di lavoro pozzetto
12 mL
Colore
clear
Dimensione pori
0.4 μm pore size
Compatibilità
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Features and Benefits:
- Treated for optimal cell attachment
- 0.4 μm to 3 μm pore polycarbonate or polyester membrane
- Reservoirs may be purchased separately
- Sterilized by gamma radiation
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)