CLS3355
Corning® 96 Well Storage Microplate
round bottom, white polypropylene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
Sinonimo/i:
96 multiwell plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
round bottom
white bottom
white polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Produttore/marchio commerciale
Corning 3355
Confezionamento
bag of 25 ×
Misura
96 wells
Volume pozzetto
360 μL
Volume di lavoro pozzetto
75-200 μL
Colore
white
Compatibilità
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
Tipo di binding
non-treated surface
Caratteristiche e vantaggi
- Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
- Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
- Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
- RNase-/DNase-free.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)