Documenti fondamentali
CLS3236
Corning® CellCube® Tubing Manifold
3/8”ID Thermoelastic Tubing, Cross Connection, Aseptic, sterile
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiali
polystyrene
tubing (3/8”ID Thermoelastic)
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 3236
Descrizione generale
  • CellCube Cross Manifold
  • 4 Aseptic Connectors
Applicazioni
Adherent Cell Scale Up
Note legali
CELLCUBE is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)