CLS11501
Corning® Erlenmeyer flask, 5 L
plain bottom, with aseptic connections, polycarbonate, sterile, case of 2 ea
Sinonimo/i:
5-liter Erlenmeyer flask, Corning flask, Laboratory Erlenmeyer flask
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
plain bottom
polycarbonate
polypropylene cap
vent cap
wide-mouth neck
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
Confezionamento
case of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 11501
Capacità pallone
(5,000 mL)
Descrizione generale
Applicazioni
- transfer medium in liquid handling processes
- storing and shaking culture application
- scaling up suspended culture
Caratteristiche e vantaggi
- Graduated polycarbonate flask with plain bottom, provides a full aseptic solution
- For efficient transfer of sterile liquid, the dip tube with male plastic coupler (MPC) tubing connector, extends to the bottom
- Double-bagged with sterility assurance level (SAL) of 10⁻⁶
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)