Documenti fondamentali
HL
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
human lung
Confezionamento
tube of 5 μg 96121720-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96121720-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human lung fibroblast
Descrizione della linea cellulare
The cell line HL has been established from normal human lung tissue.
Applicazioni
Senescence studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 8,10
D16S539: 12
D5S818: 12
D7S820: 10,11
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 14,19
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% FBS
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA;5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)