Documenti fondamentali
Eos-HL-60
96100920, human blood, Lymphoblastoid
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
human blood
Modalità di accrescimento:
Suspension
Cariotipo:
Not specified
Morfologia:
Lymphoblastoid
Prodotti:
Not specified
Recettori:
Not specified
Malattie correlate:
cancer
Nome del prodotto
Eos-HL-60, 96100920
Origine biologica
human blood
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblastoid
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian promyelocytic leukaemia
Descrizione della linea cellulare
Eos-HL-60 is a variant of the promyelocytic cell line HL60 established by sub-cloning in methylcellulose. Although the cells are capable of reverting to the parental phenotype, most passages maintain a high degree of eosinophil differentiation.Eos-HL-60 and HL-60 have been shown to be identical genetically by STR profiling
Applicazioni
Study of production and function of human eosinophils, analysis of differentiation.
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 13,14
D13S317: 8,11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 11,12
THO1: 8
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
Terreno di coltura
IDMEM + 2mM Glutamine + 0.5mM Butyric acid + 10% Foetal Bovine Serum (FBS); pH7.6; add Butyric acid to the medium just before use.
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)