Documenti fondamentali
COR L303
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
human lung
Confezionamento
tube of 5 μg 96020722-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020722-1VL
Modalità di accrescimento
Aggregates in suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human lung small cell carcinoma
Descrizione della linea cellulare
COR L303 cells were isolated from a female patient of unknown age with small cell lung carcinoma. The sample was taken pre-therapy.
Terreno di coltura
RPM1 1640 + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 2mM Glutamine.
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures at 3-9 x 100,000/ml, 37°C, 5% CO2
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)