Documenti fondamentali
Tufted Deer
96011147, deer lung, Fibroblast-like
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
Tufted Deer, 96011147
Origine biologica
deer lung
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
48XY
Morfologia
Fibroblast-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Tufted deer lung
Descrizione della linea cellulare
The fibroblast-like cell line tufted deer has been derived from the lung of a male deer.
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C Culture attachment appears to be surface dependent, ECACC recommends the use of Corning Plastics.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)