BRL-1
94121649, rat liver, Epithelial
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
BRL-1, 94121649
Origine biologica
rat liver
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Diploid or pseudodiploid
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat epithelial cells
Descrizione della linea cellulare
Isolated by Dr Hayden Coon. Flat epithelial cell colonies that appear upon low density plating as suspensions of collagenase dissociated buffalo rat liver. Cell origin not clearly defined.
Applicazioni
Feeder cells for co-culture with freshly isolated hepatocytes.
Terreno di coltura
Coon′s modified Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) or Kaign′s modified Ham′s F12 + 45mg/L ascorbic acid + 18mg/L Inositol + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) + 2mM Glutamine.
Mantenimento delle subcolture
Spit confluent cultures 1:100 i.e. seeding at 1x1,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)