Documenti fondamentali
SK LU 1
93120835, human lung, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
SK LU 1, 93120835
Origine biologica
human lung
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian lung adenocarcinoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from a 64 year old Caucasian female with lung adenocarcinoma (grade III). The line is tumourigenic in immunotolerant rats. HLA = Aw24, w32, w41, B27
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 10
D16S539: 8
D5S818: 11
D7S820: 9
THO1: 7
TPOX: 8,10
vWA: 16,17
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)