CHO-K1/SF
93061607, hamster ovary, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
CHO-K1/SF, 93061607
Origine biologica
hamster ovary
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Hamster Chinese ovary (MEM adapted)
Descrizione della linea cellulare
This MEM adapted sub-line of CHO-KI is used in Pertussis Toxin research and for quality control of batch production.
Applicazioni
CHO-K1/SF has been used to sequence the microRNA transcriptome and to identify, annotate and profile microRNAs as targets for cellular engineering. It has also been used to determine the pertussis toxin (PT) content of purified Bordetella pertussis fimbriae.
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)