Documenti fondamentali
COLO 320 DMF
93051118, human colon, Round & Refractile
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
COLO 320 DMF, 93051118
Origine biologica
human colon
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Round & Refractile
Prodotti
Norepinephrine, epinephrine, serotonin, adrenocorticotropic, parathyroid hormones
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human colon carcinoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from a colon cancer biopsy of a 55 year old female.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Will form clusters in suspension.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.