Key Documents
COR-L23
92031919, human lung, Epithelial
Sinonimo/i:
COR-L23P Cells, CORL23 Cells
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
COR-L23, 92031919
Origine biologica
human lung
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Very complex
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian lung large cell carcinoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from the pleural effusion of a 62-year-old Caucasian male. The cells are tumorigenic in nude mice.
Applicazioni
Studies on lung cancer
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.