143B
91112502, human bone, Not specified
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
143B, 91112502
Origine biologica
human bone
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human bone osteosarcoma TK-
Descrizione della linea cellulare
Cells are thymidine kinase deficient (TK-) and resistant to BUdR.143B and HOS (Sigma Catalogue number 87070202) originated from the same host: 143B is TK- and originated indirectly from HOS which is TK+.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 12
D16S539: 10,13
D5S818: 13
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 11
vWA: 18
CSF1PO: 12
D13S317: 12
D16S539: 10,13
D5S818: 13
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 11
vWA: 18
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 15ug/ml Bromo-deoxy Uridine (BUdR) + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:8 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)