Documenti fondamentali
L35
91012319, Porcine blood, Not specified
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
L35, 91012319
Origine biologica
Porcine blood
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Modal no. 36.5
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Porcine peripheral blood T cell
Descrizione della linea cellulare
One of a series of cell lines established from mononuclear cells of a boar (Sus scrofa domestica L) which was injected with Shimozuma cells producing porcine retrovirus (Tsukuba-1). The cells express MSA4. The cells contain retrovirus particles and are positive in RT assay.
Profilo DNA
Not specified
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2 mM Glutamine + 1 mM Sodium Pyruvate (NaP) + 0.05 mM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37 °C. Cells grow as small clumps.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)