Documenti fondamentali
L-2
90112811, rat lung, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
L-2, 90112811
Origine biologica
rat lung
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. 77
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat lung
Descrizione della linea cellulare
Derived from normal rat lung tissue. The cells possess elevated levels of specific enzymes involved in the synthesis of phosphatidyl choline. Osmiophilic lamellar inclusions are observed in cell pellets from mass culture.
Terreno di coltura
Coon′s modified Ham′s F12 or Kaign′s modified Ham′s F12 + 45mg/L ascorbic acid + 18mg/L Inositol + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4 i.e. seeding at 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)