G-292 Clone A141B1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
human bone
Confezionamento
tube of 5 μg 90110522-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90110522-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. 57
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian osteosarcoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from a primary osteosarcoma of a 9 year old Caucasian female. Cells exhibit the type B phenotype for G6PD and the karyotype is subtetraploid with chromosome markers.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:5 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/0.02% EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)