Key Documents
KLN 205
90110519
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
mouse unknown/unspecified
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Categorie correlate
Origine della linea cellulare
Mouse squamous cell carcinoma
Descrizione della linea cellulare
Cells produce metastases in the lungs when inoculated intravenously into DBA/2 or BDF1 mice. The cells are a potential model for chemotherapeutic screening.
Applicazioni
Chemotherapeutic agent and tumourigenicity studies
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 i.e. seeding at 2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.