Documenti fondamentali
GS-109-V-34
90110504, human skin, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
GS-109-V-34, 90110504
Origine biologica
human skin
Confezionamento
tube of 5 μg 90110504-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90110504-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian skin fibroblast Gardner′s syndrome
Descrizione della linea cellulare
Derived from a 6 year old Caucasian female with Gardner′s syndrome, an autosomal dominant condition which predisposes to carcinoma and multiple polyps of the colon. Normal female karyotype.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 8,11
D16S539: 11,12
D5S818: 12
D7S820: 8,12
THO1: 6,9.3
TPOX: 10,12
vWA: 14,16
Terreno di coltura
EMEM (HBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split semi-confluent cultures 1:2 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. Monolayer should form in a 25cm2 in 3-4 days.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)