Documenti fondamentali
CL-S1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
mouse breast
Confezionamento
tube of 5 μg 90110502-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90110502-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
A-type and C-type virus particles, plasminogen activator (tPA)
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse BALB/c mammary alveolar nodules, pre-neoplastic
Descrizione della linea cellulare
Derived from pre-malignant mammary tissue of a BALB/c mouse. Produce significant amounts of C-type and A-type virus particles and low amounts of plasminogen activator.
Applicazioni
Non malignant mammary cell studies.
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10μg/ml Insulin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split semi-confluent cultures 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)