RPMI 1846
90102527, hamster skin, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
RPMI 1846, 90102527
Origine biologica
hamster skin
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 44
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Melanin
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Hamster Golden Syrian melanotic melanoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from a spontaneous malignant melanoma in an aged golden syrian hamster. The cells have the ability to produce melanin in vitro.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)