Documenti fondamentali
BGM Cell Line
90092601, African green monkey kidney, Epithelial-like
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
BGM Cell Line, 90092601, from African green monkey kidney, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
Origine biologica
African green monkey kidney
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Monkey African green kidney
Descrizione della linea cellulare
Used for the isolation of water borne viruses e.g. polio 1, 2, 3, Echo 3, 6, 7, 9, 12, 27, Coxsackie A9 + B1, 2, 3 and Reo 1.
Applicazioni
Virus studies: polio, Echo, Coxsackie and Reo viruses
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) (M2279) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 1% NEAA (M7145) + 10% FBS / FCS (F2442).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:8 to 1:20, i.e., seeding at 5x1,000 to 2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)