KU-812 Cell Line human
90071807, human blood, Lymphoblast
Sinonimo/i:
Human KU-812 Line, KU-812 Human Cells
About This Item
Prodotti consigliati
product name
KU-812 Cell Line human, 90071807
Origine biologica
human blood
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human myelogenous leukaemia
Descrizione della linea cellulare
A chronic myelogenous leukaemia cell line with a Philadelphia chromosome. The cells are morphologically characteristic of basophils.
Applicazioni
Chromosome and tumourigenicity studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.