SHOK
90071805, hamster embryo, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SHOK, 90071805
Origine biologica
hamster embryo
Confezionamento
tube of 5 μg 90071805-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90071805-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Hamster Syrian embryo
Descrizione della linea cellulare
A contact inhibited embryonal Syrian hamster cell line.
Applicazioni
Contact inhibition studies
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)